3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18337-100G OR18337-25G
APOSOR18337-100GEA 523 DKK
APOSOR18337-100G APOSOR18337-25G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsyre 99%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsyre
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002774
CAS-nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3