1,2-Diphenylethan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18335-100G OR18335-500G OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA 273 DKK
APOSOR18335-100G APOSOR18335-500G APOSOR18335-1KG
1,2-Diphenylethan 98%
1,2-Diphenylethan
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Kogepunkt: 284…285 °C
Smeltepunkt: 50…53 °C
Massefylde: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004796
CAS-nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4