1,1'-Carbonyldiimidazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 959 DKK
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazol 98%
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Molekylvægt: 162.15 g/mol
Smeltepunkt: 117…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN nummer: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819