2-Bromnaphthalen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18329-100G OR18329-25G OR18329-250G
APOSOR18329-100GEA 480 DKK
APOSOR18329-100G APOSOR18329-25G APOSOR18329-250G
2-Bromnaphthalen 98%
2-Bromnaphthalen
Formel: C₁₀H₇Br
Kogepunkt: 281…282 °C
Smeltepunkt: 52…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004051
CAS-nummer: 580-13-2