1,4-Dichloro-2-iodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 872 DKK
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Dichloro-2-iodobenzene 98%
1,4-Dichloro-2-iodobenzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molekylvægt: 166.22 g/mol
Kogepunkt: 245…248 °C
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015146
CAS-nummer: 122-95-2
EINECS: 204-585-5