4-Methoxybenzyl alkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 164 DKK
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
4-Methoxybenzyl alkohol 98%
4-Methoxybenzyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 258…260 °C
Smeltepunkt: 22…25 °C
Massefylde: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004653
CAS-nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6