4-tert-Butyl-1-Brombenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 164 DKK
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-Brombenzen 97%
4-tert-Butyl-1-Brombenzen
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molekylvægt: 213.12 g/mol
Kogepunkt: 106…109 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 15…16 °C
Massefylde: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000108
CAS-nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2