1,8-Naphthylendiamin 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 1210 DKK
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Naphthylendiamin 90%
1,8-Naphthylendiamin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Kogepunkt: 205 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 62…64 °C
Flammepunkt: 195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004033
CAS-nummer: 479-27-6