1-Brom-2-iodbenzen 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 305 DKK
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Brom-2-iodbenzen 98+%
1-Brom-2-iodbenzen
Formel: C₆H₄BrI
Molekylvægt: 282.91 g/mol
Kogepunkt: 257 °C
Smeltepunkt: 44478 °C
Massefylde: 2.203 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001030
CAS-nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9