(Isopropylthio)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isopropyl phenyl sulphide
OR18312-1KG OR18312-250G OR18312-50G
APOSOR18312-1KGEA 915 DKK
APOSOR18312-1KG APOSOR18312-250G APOSOR18312-50G
(Isopropylthio)benzen 97%
(Isopropylthio)benzen
Formel: C₉H₁₂S
Molekylvægt: 152.26 g/mol
Kogepunkt: 105 °C/ 40mmHg
Smeltepunkt: 56
Massefylde: 0.9852 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039842
CAS-nummer: 3019-20-3
EINECS: 221-162-0