4-Methylbenzylchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 327 DKK
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
4-Methylbenzylchlorid 99%
4-Methylbenzylchlorid
Intermediate for organic synthesis.
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 199…201 °C
Smeltepunkt: 44351 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000919
CAS-nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III