Bis(4-Chlorphenyl)sulfon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 545 DKK
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-Chlorphenyl)sulfon 99%
Bis(4-Chlorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Kogepunkt: 249…251 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 143…150 °C
Flammepunkt: 233 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000619
CAS-nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9