3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 600 DKK
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd 99%
Ethylvanillin
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 285 °C
Smeltepunkt: 74…79 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006944
CAS-nummer: 121-32-4
EINECS: 204-464-7