1,3-Bis(dimethylamino)propan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
OR18301-100G OR18301-25G OR18301-500G
APOSOR18301-100GEA 186 DKK
APOSOR18301-100G APOSOR18301-25G APOSOR18301-500G
1,3-Bis(dimethylamino)propan 98%
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Formel: C₇H₁₈N₂
Molekylvægt: 130.23 g/mol
Kogepunkt: 145…146 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0.779 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008337
CAS-nummer: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN nummer: 2734
ADR: 8+3 II