2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 665 DKK
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzen 97%
2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzen
Formel: C₈H₈Br₂O₂
Molekylvægt: 295.96 g/mol
Smeltepunkt: 144…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025694
CAS-nummer: 2674-34-2