1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 186 DKK
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₆H₁₀N₂O₃
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020866
CAS-nummer: 116-25-6
EINECS: 204-132-1