[2,2]-Paracyclophan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 305 DKK
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2,2]-Paracyclophan 98%
[2,2]-Paracyclophan
Formel: C₁₆H₁₆
Smeltepunkt: 283…288 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003707
CAS-nummer: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2