1-Ethyl-4-piperidon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 709 DKK
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidon 98%
1-Ethyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₃NO
Kogepunkt: 46…48 °C/1mmHg
Massefylde: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013356
CAS-nummer: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9