(4-Pyridylthio)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18288-100G OR18288-500G
APOSOR18288-100GEA 349 DKK
APOSOR18288-100G APOSOR18288-500G
(4-Pyridylthio)eddikesyre 98%
(4-Pyridylthio)eddikesyre
Formel: C₇H₇NO₂S
Smeltepunkt: 251…260 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006424
CAS-nummer: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6