6-(Chloromethyl)uracil 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18285-25G OR18285-5G
APOSOR18285-25GEA 452 DKK
APOSOR18285-25G APOSOR18285-5G
6-(Chloromethyl)uracil 98%
6-(Chloromethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 256…258 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010095
CAS-nummer: 18592-13-7