4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
OR18283-100G
OR18283-25G
OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA
295
DKK
APOSOR18283-100G
APOSOR18283-25G
APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon 98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O Molekylvægt: 324.47 g/mol Kogepunkt: 420 Smeltepunkt: 89…95 °C Flammepunkt: 151 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009044 CAS-nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS III |