Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 327 DKK
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₀H₈O₃S
Smeltepunkt: 299…301 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064964
CAS-nummer: 130-14-3
EINECS: 204-976-0