2-Quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 164 DKK
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 198…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006743
CAS-nummer: 59-31-4