2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 1160 DKK
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
Kogepunkt: 135…140 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 102…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008824
CAS-nummer: 489-01-0
EINECS: 207-693-0