5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18276-5G OR18276-25G OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA 164 DKK
APOSOR18276-5G APOSOR18276-25G APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₄O
Smeltepunkt: 250…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012704
CAS-nummer: 72-40-2
EINECS: 200-778-3