N-Butylanilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 218 DKK
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-Butylanilin 99%
N-Butylanilin
Formel: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 236…242 °C
Smeltepunkt: –14.4 °C
Massefylde: 0.932 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035798
CAS-nummer: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN nummer: 2738
ADR: 6.1 II