1,8-Dichlor-9,10-anthraquinon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 164 DKK
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichlor-9,10-anthraquinon 98%
1,8-Dichlor-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
Molekylvægt: 277.11 g/mol
Smeltepunkt: 201…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001191
CAS-nummer: 82-43-9
EINECS: 201-420-9