Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR18271-1G
OR18271-25G
OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA
398
DKK
APOSOR18271-1G
APOSOR18271-25G
APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Formel:
C₄H₈I₂O Kogepunkt: 123,5…124 °C/10mmHg Massefylde: 2,296 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 86 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00092250 CAS-nummer: 34270-90-1 |