2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 502 DKK
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
Smeltepunkt: 283…286 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010805
CAS-nummer: 98327-87-8