Methyl2-Brom-4-nitrobenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 164 DKK
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl2-Brom-4-nitrobenzoat 97%
Methyl2-Brom-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Smeltepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779271
CAS-nummer: 100959-22-6