5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18119-1G OR18119-5G OR18119-10G
APOSOR18119-1GEA 414 DKK
APOSOR18119-1G APOSOR18119-5G APOSOR18119-10G
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02855988
CAS-nummer: 890652-02-5