2-Bromo-5-cyanopyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromopyrazine-2-carbonitrile
OR18105-1G OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA 251 DKK
APOSOR18105-1G APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Formel: C₅H₂BrN₃
Molekylvægt: 184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09909652
CAS-nummer: 221295-04-1