1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 186 DKK
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 146…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464254
CAS-nummer: 25016-20-0