Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 197 DKK
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Technical Grade
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065915
CAS-nummer: 135-51-3