2-Chlor-1-iod-5-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 164 DKK
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Chlor-1-iod-5-nitrobenzen
2-Chlor-1-iod-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClINO₂
Molekylvægt: 283.4500 g/mol
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11521301
CAS-nummer: 74534-15-9