N-Boc-L-serine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR18040-10G OR18040-250G OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA 164 DKK
APOSOR18040-10G APOSOR18040-250G APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Formel: C₈H₁₅NO₅
Smeltepunkt: 91 °C
Flammepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037243
CAS-nummer: 3262-72-4