Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 360 DKK
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₃
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 141761-82-2