2-Benzylacrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18022-100G OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA 327 DKK
APOSOR18022-100G APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylic acid
2-Benzylacrylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smeltepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00854174
CAS-nummer: 5669-19-2