3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 284 DKK
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂BrNS
Molekylvægt: 188.05 g/mol
Smeltepunkt: 43…48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068173
CAS-nummer: 18791-98-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III