8-Amino-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18011-250MG OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA 898 DKK
APOSOR18011-250MG APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylquinoline
8-Amino-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03819702
CAS-nummer: 62748-01-0