2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 1180 DKK
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 135…136 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 38…41 °C
Massefylde: 0,803 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134555
CAS-nummer: 41085-43-2