4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 360 DKK
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11505492
CAS-nummer: 112671-42-8