6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17942-1G OR17942-250MG
APOSOR17942-1GEA 0 DKK
APOSOR17942-1G APOSOR17942-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Formel: C₇H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13250043
CAS-nummer: 676371-00-9