2-Brom-m-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 164 DKK
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Brom-m-toluidin 98%
2-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 48 °C/0.03mmHg
Massefylde: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06411367
CAS-nummer: 54879-20-8