3-Amino-2-Brombenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17935-1G OR17935-25G OR17935-5G
APOSOR17935-1GEA 164 DKK
APOSOR17935-1G APOSOR17935-25G APOSOR17935-5G
3-Amino-2-Brombenzoesyre
3-Amino-2-Brombenzoesyre
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 153…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07786957
CAS-nummer: 168899-61-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III