4-Aminoquinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 218 DKK
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.1700 g/mol
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463448
CAS-nummer: 578-68-7