3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17930-1G OR17930-5G OR17930-10G
APOSOR17930-1GEA 589 DKK
APOSOR17930-1G APOSOR17930-5G APOSOR17930-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11518974
CAS-nummer: 633328-33-3