5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17924-1G OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA 273 DKK
APOSOR17924-1G APOSOR17924-250MG
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738284
CAS-nummer: 36760-19-7