Maleinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 818 DKK
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Maleinsyre
Maleinsyre
Formel: C₄H₄O₄
Kogepunkt: 160 °C
Smeltepunkt: 132…140 °C
Massefylde: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063177
CAS-nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5