(1-Amino-2-hydroxyethyl)benzol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 578 DKK
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(1-Amino-2-hydroxyethyl)benzol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: 53…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130145
CAS-nummer: 7568-92-5
UN nummer: 3263
ADR: 8,II